Learn More
Acide 4-amino-3-hydroxy-1-naphtalènesulfonique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
51.76€ - 140.70€
Identifiants chimiques
CAS | 116-63-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H9NO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 239.25 |
Numéro MDL | MFCD00004019 |
Clé InChI | RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamineAfficher plus |
CID PubChem | 8316 |
ChEBI | CHEBI:19024 |
Nom IUPAC | Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10797393
|
Thermo Scientific Acros
149270250 |
25 g | Flacon en verre |
51.76€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10103150
|
Thermo Scientific Acros
149271000 |
100 g | Flacon en verre |
140.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
116-63-2 | |
239.25 | |
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N | |
8316 | |
Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique |
C10H9NO4S | |
MFCD00004019 | |
1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamineAfficher plus | |
CHEBI:19024 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O |
Specifications
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid | |
116-63-2 | |
100.0 | |
Rose ou violet | |
95% | |
H2NC10H5(OH)SO3H | |
14, 846 | |
1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine | |
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique | |
8316 | |
239.25 | |
Poudre granulaire |
95% | |
94.0 | |
295.0°C | |
Authentique | |
C10H9NO4S | |
MFCD00004019 | |
15, 450 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot sodium bisulfite sol., soluble in alkaline solutions, insoluble in alcohol, ether and benzene | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O | |
239.25 | |
CHEBI:19024 | |
95% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-147-3
missing translation for 'rtecsNumber' : QK1292000
missing translation for 'tsca' : TSCA