Learn More
Chlorhydrate de 4-amino-3-chlorophénol, 98 %, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride |
| Point de fusion | 254°C to 256°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | ClC6H3(OH)NH2·HCl |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble |
| Poids de la formule | 180.03 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.