Learn More
4-amino-3-chloro-5-méthylbenzonitrile, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11363226
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 158296-69-6
Formule moléculaire C8H7ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 166.608
Numéro MDL MFCD00041476
Clé InChI NDTNVCCDQAOBSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-chloro-5-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-amino-3-chloro-5-methyl, 4-amino-3-chloro-5-methylbenzenecarbonitrile, 2-chloro-4-cyano-6-methylaniline, acmc-1cuhq, ksc498c2h, 4-amino-3-chloro-5-methyl benzonitrile, 4-azanyl-3-chloranyl-5-methyl-benzenecarbonitrile
CID PubChem 2735301
Nom IUPAC 4-amino-3-chloro-5-méthylbenzonitrile
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)C#N)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile
Point de fusion 128°C to 130°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 7527075
Poids de la formule 166.61
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique