Learn More
4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11394998
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94741-69-2
Formule moléculaire C5H3ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 154.56
Numéro MDL MFCD00052343
Clé InChI WDHFCSOENXEMRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-2-chloro-5-pyrimidinecarbonitrile, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-pyrimidine-5-carbonitrile, pubchem6934, kinome_3477, acmc-209rte, buttpark 6040-60, aminochloropyrimidinecarbonitrile, 2-chloro-4-amino-5-cyanopyrimidine, 4-amino-2-chloro-5-cyanopyrimidine
CID PubChem 2801166
Nom IUPAC 4-amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
SMILES NC1=NC(Cl)=NC=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Point de fusion 243°C to 245°C
Quantité 0.5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 154.56
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou paillettes