Learn More
4-acétylbiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
4-Acetylbiphenyl is involved in the study of inactivation of 7-ethoxy-4-trifluoromethylcoumarin ortho-deethylase activity by various arylalkynes. Further, it is used in the preparation of Schiffs base.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-acétylbiphényle participe à l’étude de l’inactivation de l’activité de l’ortho-dééthylase 7-éthoxy-4-trifluorométhylcoumarine par divers arylalcynes. De plus, il sert à la préparation de la base de Schiffs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le 4-acétylbiphényle participe à l’étude de l’inactivation de l’activité de l’ortho-dééthylase 7-éthoxy-4-trifluorométhylcoumarine par divers arylalcynes. De plus, il sert à la préparation de la base de Schiffs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Acetylbiphenyl |
Point de fusion | 117°C to 123°C |
Point d’ébullition | 168°C (8 mmHg) |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 1101615 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 196.25 |
Pourcentage de pureté | 98% |