Learn More
4-Acetamidothiophénol, 95 %, Acros Organics
57.00€
Identifiants chimiques
CAS 1126-81-4
Formule moléculaire C8H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 167.23
Numéro MDL MFCD00004848
Clé InChI AYEQJLOHMLYKAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetamidothiophenol, 4'-mercaptoacetanilide, 4-acetamidobenzenethiol, n-4-sulfanylphenyl acetamide, 4-acetamido thiophenol, n-4-mercaptophenyl acetamide, acetanilide, 4'-mercapto, 4-acetaminothiophenol, 4-mercaptoacetanilide, 4-acetylaminothiophenolAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 70777
Nom IUPAC N-(4-sulfanylphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(S)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10152890
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
102340050
5 g Flacon en verre N/A N/A N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
4-Acetamidothiophénol, 95 %, Acros Organics