Learn More
4-acétamido-TEMPO, radical libre, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
39.90€ - 107.54€
Identifiants chimiques
CAS | 14691-89-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H21N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 213.301 |
Numéro MDL | MFCD00043593 |
Clé InChI | UXBLSWOMIHTQPH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-acetamido-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-acetamido-tempo, free radical, unii-g7abj73l6s, g7abj73l6s, 4-acetylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl, pubchem9193, aa-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl oxidanyl |
CID PubChem | 518988 |
Nom IUPAC | N-(1-λ}}1-oxydanyl-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-4-yl)acétamide |
SMILES | CC(=O)NC1CC(N(C(C1)(C)C)[O])(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11455447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23456.03 |
1 g |
39.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11465447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23456.06 |
5 g |
107.54€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Acetamido-TEMPO, free radical oxidizes alcohols to carbonyl compounds in the presence of TsOH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications4-Acetamido-TEMPO, le radical libre oxyde les alcools en composés carbonylés en présence de TOH.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’acétone, l’acétonitrile, le chlorure de méthylène. Insoluble dans l’hexane, l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants, la chaleur.
Identifiants chimiques
14691-89-5 | |
213.301 | |
UXBLSWOMIHTQPH-UHFFFAOYSA-N | |
518988 | |
CC(=O)NC1CC(N(C(C1)(C)C)[O])(C)C |
C11H21N2O2 | |
MFCD00043593 | |
4-acetamido-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-acetamido-tempo, free radical, unii-g7abj73l6s, g7abj73l6s, 4-acetylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl, pubchem9193, aa-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl oxidanyl | |
N-(1-λ}}1-oxydanyl-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-4-yl)acétamide |
Spécification
4-Acetamido-TEMPO | |
14691-89-5 | |
C11H21N2O2 | |
3546225 | |
Soluble in ethanol,acetone,acetonitrile,methylene chloride. Insoluble in hexane,ether. | |
CC(=O)NC1CC(N(C(C1)(C)C)[O])(C)C | |
213.301 | |
213.3 |
free radical | |
143°C to 146°C | |
MFCD00043593 | |
4-acetamido-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-acetamido-tempo, free radical, unii-g7abj73l6s, g7abj73l6s, 4-acetylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl, pubchem9193, aa-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl oxidanyl | |
UXBLSWOMIHTQPH-UHFFFAOYSA-N | |
N-(1-λ}}1-oxydanyl-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-4-yl)acétamide | |
518988 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302
Nocif en cas d’ingestion.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 423-840-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
- 4-Acetamido-TEMPO, free radical
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 4-Acetamido-TEMPO