Learn More
Acide 4,7-diméthylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylic acid |
% min. CAS | 95.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 192.18 |
Pourcentage de pureté | 95% |