Learn More
Dichlorhydrate 4’,6’-diamidino-2-phénylindole98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4323331 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mg
Code produit. 11916621
Marque: Thermo Scientific Acros 202710100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 28718-90-3 | C16H17Cl2N5 | 350.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28718-90-3
Formule moléculaire C16H17Cl2N5
Poids moléculaire (g/mol) 350.25
Numéro MDL MFCD00012681
Clé InChI FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4',6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, dapi dihydrochloride, dapi, dihydrochloride, 2-4-carbamimidoylphenyl-1h-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, dapi hydrochloride, 2-phenylindole-4',6-dicarboxamidine dihydrohydrochloride hydrate, 2-4-amidinophenyl-6-indolecarbamidine dihydrochloride, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, 2hcl, ccris 8836
CID PubChem 160166
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C1=CC2=CC=C(C=C2N1)C(N)=N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4′,6′-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité (1% in water) Clear
Nom IUPAC dihydrogen 2-(4-carbamimidoylphenyl)-1H-indole-6-carboximidamide dichloride
Poids de la formule 350.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solution