Learn More
Acide 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15382022
Click to view available options
Quantité:
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Note relative au nom 98%
CAS 4998-07-6
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 194°C to 195°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H9NO6
Numéro MDL MFCD00014697
Quantité 25 g
Synonyme 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, 6-nitroveratric acid, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro, zlchem 681, acmc-2097gn, ksc496i5r, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoicacid, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzoic acid
Clé InChI WWCMFGBGMJAJRX-UHFFFAOYSA-M
Poids moléculaire (g/mol) 227.17
CID PubChem 78690
Poids de la formule 227.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.