Learn More
4,5-dihydro-1,3-benzodioxine-6-amine,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4, 5-Dihydro-1, 3-benzodioxine-6-amine |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Nom IUPAC | 2,4-dihydro-1,3-benzodioxine-6-amine |
Poids de la formule | 151.16 |
Pourcentage de pureté | 97% |