Learn More
4,5-difluoro-2-méthoxyaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15434167
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017779-71-3
Formule moléculaire C7H7F2NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.14
Numéro MDL MFCD09832387
Clé InChI JGCKFBTYRYSVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-difluoro-2-methoxy-phenylamine, 4,5-difluoro-2-methoxybenzenamine, 4,5-difluoro-2-methoxyphenylamine, 4,5-difluoro-2-methoxyaniline, jrd
CID PubChem 20111960
Nom IUPAC 4,5-difluoro-2-methoxyaniline
SMILES COC1=CC(F)=C(F)C=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Difluoro-2-methoxyaniline
Indice de réfraction 1.5185
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 159.14
Pourcentage de pureté 97%