Learn More
4,5-dichloro-o-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413338
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et le diméthylsulfoxyde. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un récipient hermétiquement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5348-42-5
Formule moléculaire C6H6Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 177.03
Numéro MDL MFCD00007723
Clé InChI IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dichloro-o-phenylenediamine, 4,5-dichloro-1,2-benzenediamine, 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dichloro, 4,5-dichloro-o-phenylendiamine, 1,2-dichloro-4,5-diaminobenzene, 2-amino-4,5-dichloroaniline, 4,5-dichloro-ortho-phenylenediamine, 4,5-dichlorophenylene-1,2-diamine
CID PubChem 79297
Nom IUPAC 4,5-dichlorobenzène-1,2-diamine
SMILES NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
Point de fusion ∼162°C (decomposition)
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1072811
Informations sur la solubilité Soluble in methanol and Dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Poids de la formule 177.03
Pourcentage de pureté 98%