Learn More
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11498586
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. It is widely used in chemical research and in fine chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,5-dibromo-3 (2H)-pyridazinone est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques. Il est largement utilisé dans la recherche chimique et dans les produits chimiques fins.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5788-58-9
Formule moléculaire C4H2Br2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 253.881
Numéro MDL MFCD00023641
Clé InChI AGLQURQNVJVJNB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dibromopyridazin-3 2h-one, 4,5-dibromo-3 2h-pyridazinone, 4,5-dibromopyridazin-3-one, 4,5-dibromopyridazine-3 2h-one, 4,5-dibromopyridazin-3-ol, 4,5-dibromo-2,3-dihydropyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dibromo, 4,5-dibromo-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dibromo-2-hydropyridazin-3-one
CID PubChem 236181
Nom IUPAC 4,5-dibromo-1H-pyridazine-6-one
SMILES C1=NNC(=O)C(=C1Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone
Point de fusion ∼220°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 121469
Poids de la formule 253.89
Pourcentage de pureté 98%