Learn More
4-[5-(4,4,5,5-Tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinyl]morpholine, Thermo Scientific™
46.40€ - 184.00€
Identifiants chimiques
CAS | 485799-04-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H23BN2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 290.17 |
Numéro MDL | MFCD04039874 |
Clé InChI | ZGDLVKWIZHHWIR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-morpholinopyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-morpholinopyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-morpholine, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl morpholine, 2-4-morpholino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholinopyridine-3-boronic acid pinacol ester |
CID PubChem | 2795363 |
Nom IUPAC | 4-[5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-yl]morpholine |
SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N=C1)N1CCOCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10611875
|
Thermo Scientific Maybridge
CC17539DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
46.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11370577
|
Thermo Scientific Maybridge
CC17539DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
184.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
485799-04-0 | |
290.17 | |
ZGDLVKWIZHHWIR-UHFFFAOYSA-N | |
2795363 | |
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N=C1)N1CCOCC1 |
C15H23BN2O3 | |
MFCD04039874 | |
4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-morpholinopyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-morpholinopyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-morpholine, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl morpholine, 2-4-morpholino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholinopyridine-3-boronic acid pinacol ester | |
4-[5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-yl]morpholine |
Spécification
4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinyl]morpholine | |
97% | |
MFCD04039874 | |
ZGDLVKWIZHHWIR-UHFFFAOYSA-N | |
4-[5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-yl]morpholine | |
2795363 | |
97% |
485799-04-0 | |
C15H23BN2O3 | |
4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-morpholinopyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-morpholinopyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-morpholine, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl morpholine, 2-4-morpholino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholinopyridine-3-boronic acid pinacol ester | |
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N=C1)N1CCOCC1 | |
290.17 | |
290.17 |