Learn More
4’-(4-Nitrobenzyloxy)acétophénone, 97 %
Code produit. 11472748
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 205748-03-4
Formule moléculaire C15H13NO4
Poids moléculaire (g/mol) 271.27
Numéro MDL MFCD00075690
Clé InChI GUBOWULDVFKCRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-4-nitrobenzyloxy acetophenone, 1-4-4-nitrobenzyl oxy phenyl ethanone, 4-4-nitrobenzyloxy acetophenone, 1-4-4-nitrophenyl methoxy phenyl ethanone, maybridge1_001947, acmc-1chn1, 1-acetyl-4-4-nitrophenyl methoxy benzene
CID PubChem 2801340
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OCC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-(4-Nitrobenzyloxy)acetophenone
Point de fusion 129°C to 131°C
Quantité 1 g
Beilstein 8321694
Nom IUPAC 1-[4-[(4-nitrophényl)méthoxy]phényl]éthanone
Poids de la formule 271.28
Pourcentage de pureté 97%