Learn More
4-(4-nitrobenzyl)pyridine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine is used in spectroscopic method for the determination of phosgene. It is also used in tests for alkylating agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-(4-nitrobenzyl)pyridine est utilisée dans la méthode spectroscopique pour la détermination du phosgène. Elle est également utilisée dans les tests pour les agents alkylants.
Solubilité
Soluble dans l’acétone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les acides forts.
La 4-(4-nitrobenzyl)pyridine est utilisée dans la méthode spectroscopique pour la détermination du phosgène. Elle est également utilisée dans les tests pour les agents alkylants.
Solubilité
Soluble dans l’acétone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les acides forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(4-Nitrobenzyl)pyridine |
Point de fusion | 69°C to 72°C |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 170877 |
Sensibilité | Light sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in acetone. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 214.22 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |