Learn More
4-(4-Morpholinyl)aniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15443217
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
50 g
4-(4-Morpholinyl)aniline is used in the preparation of central nervous system (CNS) active agents, also used in the color developing process in photographs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-(4-La morpholinyl)aniline est utilisée pour la préparation d’agents actifs du système nerveux central (CNS), et dans le cadre du processus de développement des couleurs en photographie.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Stocker à l’écart des agents oxydants, des hydrures acides, des chlorures acides et des chlorocarbonates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2524-67-6
Formule moléculaire C10H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 178.235
Numéro MDL MFCD00006169
Clé InChI PHNDZBFLOPIMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-morpholinoaniline, 4-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-morpholin-4-yl aniline, n-4-aminophenyl morpholine, p-morpholinoaniline, 4-morpholinobenzenamine, 4-4-morpholino aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl, 4-morpholinyl aniline, 4-4-aminophenyl-morpholine
CID PubChem 75655
Nom IUPAC 4-morpholine-4-ylaniline
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Morpholinyl)aniline
Point de fusion 129°C to 133°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 150957
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ethyl acetate.
Poids de la formule 178.24
Pourcentage de pureté ≥98%