Learn More
4,4‘-Méthylène bis(isocyanate de phényle), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7046685
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11302767
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L15740.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 101-68-8 | C15H10N2O2 | 250.257 g/mol
4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate) acts as a monomer in the production of polyurethane. The rigid polyurethane foams are good thermal insulators, which find applications in all freezers and refrigerators, as well as in buildings. It is also used as an industrial strength adhesive, which is available to end consumers as various high-strength bottled glue preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4′méthylènebis (isocyanate de phényle) agit comme monomère dans la production de polyuréthane. Les mousses en polyuréthane rigide sont de bons isolants thermiques, qui trouvent des applications dans tous les congélateurs et réfrigérateurs, ainsi que dans les bâtiments. Il est également utilisé comme adhésif de résistance industriel et proposé aux consommateurs finaux sous la forme de diverses préparations de colle à haute résistance en bouteille.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’acétone, le benzène et le kérosène.
Remarques
Incompatible avec l’eau, les amines, les bases fortes, les alcools et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-68-8
Formule moléculaire C15H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 250.257
Numéro MDL MFCD00036131
Clé InChI UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-diphenylmethane diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, isonate, 4,4'-diisocyanatodiphenylmethane, p,p'-diphenylmethane diisocyanate, bis 4-isocyanatophenyl methane, 4,4'-methylenebis phenyl isocyanate, methylbisphenyl isocyanate, 1,1'-methylenebis 4-isocyanatobenzene, methylene diphenyl diisocyanate
CID PubChem 7570
ChEBI CHEBI:53218
Nom IUPAC 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatophényl)méthyl]benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N=C=O)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate)
Point de fusion 41°C to 44°C
Densité 1.239
Point d’ébullition 194°C (5 mmHg)
Point d’éclair 196°C (385°F)
Odeur Weak, Characteristic
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 797662
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in acetone,benzene and kerosene.
Poids de la formule 250.26
Pourcentage de pureté 98%