Learn More
4,4‘-Méthylène bis(isocyanate de phényle), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate) acts as a monomer in the production of polyurethane. The rigid polyurethane foams are good thermal insulators, which find applications in all freezers and refrigerators, as well as in buildings. It is also used as an industrial strength adhesive, which is available to end consumers as various high-strength bottled glue preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4′méthylènebis (isocyanate de phényle) agit comme monomère dans la production de polyuréthane. Les mousses en polyuréthane rigide sont de bons isolants thermiques, qui trouvent des applications dans tous les congélateurs et réfrigérateurs, ainsi que dans les bâtiments. Il est également utilisé comme adhésif de résistance industriel et proposé aux consommateurs finaux sous la forme de diverses préparations de colle à haute résistance en bouteille.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’acétone, le benzène et le kérosène.
Remarques
Incompatible avec l’eau, les amines, les bases fortes, les alcools et les agents oxydants.
Le 4,4′méthylènebis (isocyanate de phényle) agit comme monomère dans la production de polyuréthane. Les mousses en polyuréthane rigide sont de bons isolants thermiques, qui trouvent des applications dans tous les congélateurs et réfrigérateurs, ainsi que dans les bâtiments. Il est également utilisé comme adhésif de résistance industriel et proposé aux consommateurs finaux sous la forme de diverses préparations de colle à haute résistance en bouteille.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’acétone, le benzène et le kérosène.
Remarques
Incompatible avec l’eau, les amines, les bases fortes, les alcools et les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate) |
Point de fusion | 41°C to 44°C |
Densité | 1.239 |
Point d’ébullition | 194°C (5 mmHg) |
Point d’éclair | 196°C (385°F) |
Odeur | Weak, Characteristic |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2811 |
Beilstein | 797662 |
Sensibilité | Moisture sensitive |