Learn More
Ester pinacolique de l’acide 4-(4-Méthoxyphényliminométhyl)boronique de benzène, Thermo Scientific™
Code produit. 15499155
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15499155
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H51116.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 871366-38-0
Formule moléculaire C20H24BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 337.226
Numéro MDL MFCD10567027
Clé InChI FEZZNCDZVGVBHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-methoxyphenylimino methyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-methoxyphenyl iminomethylphenylboronic acid pinacol ester, 4-4-methoxyphenyliminomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylidene-4-methoxybenzenamine, 1e-n-4-methoxyphenyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanimine, amtb092, 4-4-methoxyphenyl iminomethyl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-methoxyphenyliminomethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene
CID PubChem 46739070
Nom IUPAC N-(4-méthoxyphényl)-1-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]méthanimine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C=NC3=CC=C(C=C3)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Methoxyphenyliminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 25 g
Poids de la formule 337.22