Learn More
4-(4-méthoxyphénoxy)pipéridine, 99 %, Thermo Scientific™
63.80€ - 224.00€
Identifiants chimiques
CAS 162402-33-7
Formule moléculaire C12H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 207.273
Numéro MDL MFCD08059670
Clé InChI HRMYEAQYLDCUGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-methoxyphenoxy piperidine, 4-4-methoxy-phenoxy-piperidine, pubchem18385, acmc-1c1vz, 4-p-methoxyphenoxy piperidine, piperidine,4-4-methoxyphenoxy, piperidine, 4-4-methoxyphenoxy
CID PubChem 3409233
Nom IUPAC 4-(4-méthoxyphénoxy) pipéridine
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OC2CCNCC2
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11479720
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50966.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11489720
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50966.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
162402-33-7
207.273
HRMYEAQYLDCUGG-UHFFFAOYSA-N
3409233
COC1=CC=C(C=C1)OC2CCNCC2
C12H17NO2
MFCD08059670
4-4-methoxyphenoxy piperidine, 4-4-methoxy-phenoxy-piperidine, pubchem18385, acmc-1c1vz, 4-p-methoxyphenoxy piperidine, piperidine,4-4-methoxyphenoxy, piperidine, 4-4-methoxyphenoxy
4-(4-méthoxyphénoxy) pipéridine
Spécification
4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine
C12H17NO2
4-4-methoxyphenoxy piperidine, 4-4-methoxy-phenoxy-piperidine, pubchem18385, acmc-1c1vz, 4-p-methoxyphenoxy piperidine, piperidine,4-4-methoxyphenoxy, piperidine, 4-4-methoxyphenoxy
COC1=CC=C(C=C1)OC2CCNCC2
207.273
207.27
162402-33-7
MFCD08059670
HRMYEAQYLDCUGG-UHFFFAOYSA-N
4-(4-méthoxyphénoxy) pipéridine
3409233
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante