Learn More
4,4'-dithiodipyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10307390 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10307390
Marque: Thermo Scientific Acros 162240010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2645-22-9 | C10H8N2S2 | 220.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2645-22-9
Formule moléculaire C10H8N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 220.32
Numéro MDL MFCD00006423
Clé InChI UHBAPGWWRFVTFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dithiodipyridine, 4,4'-dipyridyl disulfide, 1,2-di pyridin-4-yl disulfane, aldrithiol-4, pyridine, 4,4'-dithiobis, 4,4'-dithiopyridine, di 4-pyridyl disulfide, aldrithiol 4, di 4-pyridinyl disulfide, 4,4'-dipyridine disulfide
CID PubChem 75846
ChEBI CHEBI:41814
Nom IUPAC 4-(pyridine-4-yldisulfanyl)pyridine
SMILES C1=CN=CC=C1SSC2=CC=NC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4'-Dithiodipyridine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 75°C to 79°C
Couleur Orange à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)S-S(C5H4N)
Quantité 1 g
Beilstein 21, II, 35
Poids de la formule 220.32
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Dithiodipyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.