Learn More
4,4’-diméthylbiphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
4,4'-Dimethylbiphenyl is used in the preparation of biphenyl-4,4’-dicarboxylic acid, which acts as a monomer utilized in the synthesis of linear long chain polymer through polycondensation reaction. It is used to prepare 4-(4'-methylphenyl)benzaldehyde by selective photoxygenation reaction using 9-phenyl-10-methylacridinium perchlorate as a catalyst under visible light irradiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4′-diméthylbiphényle est utilisé dans la préparation de l’acide biphényl-4,4’-dicarboxylique, qui agit comme monomère utilisé dans la synthèse du polymère à longue chaîne linéaire par réaction de polycondensation. Il est utilisé pour préparer le 4-(4′-méthylphényl)benzaldéhyde par réaction sélective de photoxygénation en utilisant le perchlorate de 9-phényl-10-méthylacridinium comme catalyseur sous irradiation par lumière visible.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le 4,4′-diméthylbiphényle est utilisé dans la préparation de l’acide biphényl-4,4’-dicarboxylique, qui agit comme monomère utilisé dans la synthèse du polymère à longue chaîne linéaire par réaction de polycondensation. Il est utilisé pour préparer le 4-(4′-méthylphényl)benzaldéhyde par réaction sélective de photoxygénation en utilisant le perchlorate de 9-phényl-10-méthylacridinium comme catalyseur sous irradiation par lumière visible.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4,4'-Dimethylbiphenyl |
Point de fusion | 118°C to 122°C |
Point d’ébullition | 295°C |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 1856053 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 182.27 |
Pourcentage de pureté | 99% |