Learn More
4,4-diméthyl-2-pentanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11964821 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11964821
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 590-50-1 | C7H14O | 114.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 590-50-1
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Clé InChI AZASWMGVGQEVCS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11546
Nom IUPAC 4,4-diméthylpentan-2-one
SMILES CC(=O)CC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4-Dimethyl-2-pentanone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8040g/mL
Point d’ébullition 125.0°C to 130.0°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCH2COCH3
Indice de réfraction 1.4025 to 1.4045
Quantité 5 g
Beilstein 01,702
Gravité spécifique 0.804
Synonyme 4,4-dimethyl-2-pentanone, 2-pentanone, 4,4-dimethyl, methyl neopentyl ketone, neopentyl methyl ketone, methyl neoamyl ketone, 4,4-dimethyl-pentan-2-one, 2-pentanone,4,4-dimethyl, acmc-1awgm, neo-c5h11coch3
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4-Dimethyl-2-pentanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.