Learn More
4,4’-difluorobiphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11308115
4,4’-difluorobiphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308115
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11308115
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08361.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 398-23-2
Formule moléculaire C12H8F2
Poids moléculaire (g/mol) 190.193
Numéro MDL MFCD00000349
Clé InChI PZDAAZQDQJGXSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-difluorobiphenyl, 4,4'-difluoro-1,1'-biphenyl, 4,4'-difluorodiphenyl, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl benzene, unii-o0694gmk81, 1,1'-biphenyl, 4,4'-difluoro, 4-fluoro-1-4-fluorophenyl benzene, pubchem2016, 4,4'-difluorobipheny, biphenyl,4'-difluoroAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 9811
Nom IUPAC 1-fluoro-4-(4-fluorophényl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Difluorobiphenyl
Point de fusion 87°C to 89°C
Point d’ébullition 254°C to 255°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3152
Beilstein 2044699
Merck Index 14,3149
Poids de la formule 190.19
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10251331 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/09/2024 Catalog NumberL08361.06,L08361.03
Numéro de lot10236134 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL08361.06,L08361.03
Numéro de lot10212114 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL08361.06,L08361.03
Numéro de lot10209042 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberL08361.06,L08361.03
Numéro de lot10111021 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberL08361.06,L08361.03
Nom du produit
4,4’-difluorobiphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >