Learn More
4-(4-Chlorophényl)-3-thiosemicarbazide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11363296
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11363296
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12657.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-(4-chlorophényl)-3-thiosemicarbazide est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22814-92-2
Formule moléculaire C7H8ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 201.672
Numéro MDL MFCD00041295
Clé InChI GFTWJLUVFRTLIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-chlorophenyl-3-thiosemicarbazide, n-4-chlorophenyl hydrazinecarbothioamide, 3-amino-1-4-chlorophenyl thiourea, 1-amino-3-4-chlorophenyl thiourea, 4-chlorophenyl amino hydrazinomethane-1-thione, acmc-20amw7, maybridge1_006895, 4-p-chlorphenylthiosemicarbazid, 4-4-chlorophenyl thiosemicarbazide, 1-azanyl-3-4-chlorophenyl thiourea
CID PubChem 706988
Nom IUPAC 1-amino-3-(4-chlorophényl)thiourée
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=S)NN)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Point de fusion ∼180°C
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Numéro UN UN2811
Beilstein 1818693
Poids de la formule 201.68
Pourcentage de pureté 97%