Learn More
Chlorhydrate de 4-(4,6-Diméthoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-méthylmorpholinium, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate is used as a pharmaceutical intermediate. It is used as a reagent for activating carboxylic acids in solution and solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Hydrate de chlorure de 4-(4,6-diméthoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-méthylmorpholinium hydrate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est utilisé comme réactif pour activer les acides carboxyliques en solution et la synthèse de peptides en phase solide.
Solubilité
Soluble dans l‘eau ou le méthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants et les bases. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’air.
Hydrate de chlorure de 4-(4,6-diméthoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-méthylmorpholinium hydrate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est utilisé comme réactif pour activer les acides carboxyliques en solution et la synthèse de peptides en phase solide.
Solubilité
Soluble dans l‘eau ou le méthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants et les bases. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’air.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate |
Point de fusion | 110°C to 114°C |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3261 |
Beilstein | 8026872 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,Methanol. |
Poids de la formule | 276.72 (Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | ≥97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate