Learn More
4-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]morpholine, 97 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 10337992
4-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]morpholine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10337992
1 g, Flacon en verre ambré
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Code produit. 10337992
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC29339DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 364794-79-6
Formule moléculaire C17H26BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 303.21
Numéro MDL MFCD04974052
Clé InChI JOIXYIWXEYXHHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 4-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 4-methylmorpholino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 4-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-morpholin-4-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 2795502
Nom IUPAC 4-[[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]méthyl]morpholine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCOCC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]morpholine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 303.21
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
4-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]morpholine, 97 %, Thermo Scientific™ >