Learn More
Acide 4-[(3-Oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)méthyl]benzoïque, Alfa Aesar™
Code produit. 11449350
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Identifiants chimiques
CAS 857492-98-9
Formule moléculaire C16H13NO4
Poids moléculaire (g/mol) 283.283
Numéro MDL MFCD00269588
Clé InChI YVNJRPNQFNUCKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-oxo-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazin-4-yl methyl benzoic acid, 4-2,3-dihydro-3-oxo-4h-1,4-benzoxazin-4-yl methyl benzoic acid, 4-4-carboxybenzyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 4-3-oxo-2h-1,4-benzoxazin-4-yl methyl benzoic acid, 4-3-oxo-2h-benzo e 1,4-oxazin-4-yl methyl benzoic acid, acmc-20amr3, 4-3-oxo-1,4-benzoxazin-4-yl methyl benzoic acid, 4-3-oxo-2h-benzo b 1,4 oxazin-4 3h-yl methyl benzoic acid, benzoic acid,4-2,3-dihydro-3-oxo-4h-1,4-benzoxazin-4-yl methyl
CID PubChem 1659722
Nom IUPAC 4-[(3-oxo-1,4-benzoxazine-4-yl)méthyle]acide benzoïque
SMILES C1C(=O)N(C2=CC=CC=C2O1)CC3=CC=C(C=C3)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(3-Oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)methyl]benzoic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 283.29