Learn More
4-[3-chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phénylamino]-6-iodoquinazoline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15470926
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phénylamino]-6-iodoquinazoline est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 231278-20-9
Formule moléculaire C21H14ClFIN3O
Poids moléculaire (g/mol) 505.72
Numéro MDL MFCD09998827
Clé InChI UHFPFDMMKYQMLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-chloro-4-3-fluorobenzyl oxy phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, n-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, n-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy-phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, n-3-chloro-4-3-fluorophenyl methoxy phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, 6-iodo-4-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy anilino quinazoline, 4-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy phenylamino-6-iodoquinazoline, n-3-chloro-4-3-fluorobenzyl oxy phenyl-6-iodo-4-quinazolinamine, 4-quinazolinamine, n-3-chloro-4-3-fluorophenyl methoxy phenyl-6-iodo
CID PubChem 10174519
Nom IUPAC N-[3-chloro-4-[(3-fluorophényl)méthoxy]phényl]-6-iodoquinazolin-4-amine
SMILES FC1=CC=CC(COC2=C(Cl)C=C(NC3=C4C=C(I)C=CC4=NC=N3)C=C2)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 505.72
Pourcentage de pureté 97%