Learn More
Memmert™ Interface de boucle de courant 4-20 mA pour UN750plus, valeur réelle
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Ampérage:
4 à 20 mA
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Valeur réelle du contrôleur de température
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Étuve UN750plus |
| Type | Interface de boucle de courant |
| Ampérage | 4 à 20 mA |