Learn More
Memmert™ Interface de boucle de courant 4-20 mA pour UN55
Code produit. 17510366 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Ampérage:
4 à 20 mA
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17510366
Marque: Memmert™ UN55V6
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sortie de température pour la surveillance externe de la température.
  • Température d’un capteur Pt100 positionné de manière flexible dans la chambre pour la surveillance externe de la température (max. 1 SingleDISPLAY, max. 3 TwinDISPLAY)
Spécification
À utiliser avec (équipement) Étuve UN55
Type Interface de boucle de courant
Ampérage 4 à 20 mA