Learn More
Memmert™ Contrôleur d’O2 à interface de boucle de courant de 4 - 20 mA
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Nécessite l’option T6
- 0 à 25 % d’O2 = 4 à 20 mA
Spécification
Spécification
| Description | Nécessite l’option T6 |
| À utiliser avec (équipement) | ICO150 |