Learn More
Memmert™ 4 – 20 mA Current Loop Interface CO2 Controller
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accessoires
- Valeur réelle (0 – 25 % de CO2 4 – 20 mA)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | ICO150 |
| Type | Contrôleur de CO2 |