Learn More
Memmert™ Interface de boucle de courant de 4 à 20 mA
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Contrôleur de température
- Valeur réelle ; 0 à +70°C = 4 - 20 mA
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | ICO105 |
| Type | Contrôleur de température |