missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Interface de boucle de courant de 4 à 20 mA

Code produit. 17199934 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17199934

Marque: Memmert™ ICO105V7

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Contrôleur d’humidité à interface de boucle de courant de 4-20 mA, humidité relative de 0-100 %, valeur réelle

  • Nécessite l’option K7 ou K6
  • Contrôleur d’humidité
  • Valeur réelle (humidité relative de 0 à 100 % = 4 à 20 mA)

Spécification

Description Nécessite l’option K7 ou K6
À utiliser avec (équipement) ICO105
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis