Learn More
4-[2-(chlorométhyl)-4-(trifluorométhyl)phényl]morpholine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-[2-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 279.69 |
Pourcentage de pureté | 97% |