Learn More
4,16-dibromo[2.2]paracyclophane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,16-Dibromo[2.2]paracyclophane |
| CAS | 96392-77-7 |
| Point de fusion | 249°C to 252°C |
| Formule moléculaire | C16H14Br2 |
| Numéro MDL | MFCD09953451 |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 366.1 |
| Pourcentage de pureté | 98% |