Learn More
3M™ Accessoire pour systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ série TR, Pare-étincelles
Installé à l’intérieur du couvercle du filtre du système de protection respiratoire à ventilation assistée série TR-300, le pare-étincelles TR-362 protège le filtre HE et le système de protection respiratoire à ventilation assistée des dommages dus aux étincelles ou à d’autres matériaux chauds.
Marque:  3M™ 7000103970
9.24 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15709897
  • 15.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • N° de catalogue 3M TR-362
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Non
Protège le filtre HE et le système de protection respiratoire à ventilation assistée des dommages dus aux étincelles ou à d’autres matériaux chauds
TR-362
Pare-étincelles
Système PAPR Versaflo série TR
2/carton