Learn More
3M™ Accessoire pour systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ série TR-600/800, Kit de nettoyage et de stockage TR-653/37373 (AAD)
Évite toute contamination interne lors du nettoyage et du stockage.
Marque: 3M™ 7100035841
65.68 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Includes: 1 bouchon d’entrée et 2 joints, 1 bouchon de sortie et 2 joints et 1 couvercle de connecteur de batterie
Description
- Bouchon et joint pour les ouvertures d’entrée et de sortie du moteur/ventilateur de série TR-600
- Couvercle pour les connexions électriques de la batterie TR-630 ou TR-632
- Les bouchons de moteur/ventilateur permettent au moteur/ventilateur d’être immergé, rincé sous de l’eau courante ou lavé à la machine
- Les bouchons à joint doivent être remplacés après 30 utilisations ou dès qu’ils sont endommagés ou usés
- N° de catalogue 3M TR-653
Applications :
Industrie recommandée : Soins de santé, pharmacie, application de pesticides, industrie lourde, traitement des animaux, laboratoires, énergie nucléaire, fabrication, cosmétiques, recherche et production pharmaceutiques, recyclage, fabrication générale, aliments secs
Certifications
Approuvé NIOSH
Spécification
Non | |
Système PAPR TR-600/TR-800 | |
TR-653 |
Bouchon de nettoyage et de stockage | |
1 bouchon d’entrée et 2 joints, 1 bouchon de sortie et 2 joints et 1 couvercle de connecteur de batterie | |
1 de chaque |