Learn More
3M™ Casques et assemblages respiratoires Versaflo™ série M-400
Assure une protection respiratoire et limitée de la tête et des yeux
697.00€
Spécification
Facteur de protection assigné (APF) | 1,000 |
---|---|
Certifications/Conformité | CE Approved, EN 12941 TH3, EN 14594 3B, EN 166:2001, EN 397 |
Couleur | Noir |
Type de produit | Ensemble de casque |
À utiliser avec (application) | Assemblage, entretien des installations, broyage, fonctionnement de machines, peinture, ponçage |
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11793916
|
3M™
7000104038 |
M-407 | Visière de qualité supérieure et cagoule résistante aux flammes, col interne m-444 et cagoule externe résistante aux flammes m-447 | N/A | |||||
Description
- Le casque M-401 n’inclut pas de visière, de col intérieur ou de cagoule externe, permettant au client de choisir la combinaison exacte correspondant à ses besoins.
- Le casque M-405 comprend une visière M-925, un col intérieur M-444 et une cagoule externe M-445. La visière M-925 est en polycarbonate. La cagoule M-445 convient à une utilisation générale.
- Le casque M-407 comprend une visière M-927 Premium, un col intérieur M-444 et une cagoule externe résistante aux flammes M-447. La visière M-927 est en polycarbonate enduit. La cagoule M-447 est constituée de fibres résistantes aux flammes Nomex.
- Réf. 3M : M-401, Réf. 3M : M-405, Réf. 3M : M-407
Spécification
1,000 | |
Noir | |
Assemblage, entretien des installations, broyage, fonctionnement de machines, peinture, ponçage | |
Non stérile | |
No | |
13.6 in. | |
13.6 in. | |
9.6 in. | |
2.4 lb. |
CE Approved, EN 12941 TH3, EN 14594 3B, EN 166:2001, EN 397 | |
Ensemble de casque | |
Casque M-400 | |
Textile | |
346 x 346 x 254 mm | |
346 mm | |
346 mm | |
254 mm | |
1066 g |