Learn More
3M™ Cagoule externe pour systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo série M-400
Une cagoule interne M-444 (vendue séparément) doit être accrochée à l’aide d’une fermeture à glissière dans la cagoule externe.
Marque:  3M™ 7100137850
162.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15700078
  • 234.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La cagoule externe M-446 est une cagoule externe confortable et peu pelucheuse pour les casques 3M™ Versaflo série M-400
  • Fabriquée en Nomex, la cagoule externe M-447 est une cagoule externe résistante aux flammes pour les casques 3M™ Versaflo série M-400
  • Fabriquée en nylon Cordura, la cagoule externe M-448 est une cagoule externe hautement résistante pour les casques 3M™ Versaflo série M-400
  • Réf. 3M : M-445, M-446, M-447, M-448
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1,000
Enveloppe externe, résistante aux flammes
Casque M-400
Nomex™
Nettoyage, électricité, entretien des installations, peinture, ponçage, soudage
M-447, Flame Resistant