Learn More
3M™ Tampons absorbants de pétrole
Code produit. p-37702
Click to view available options
Capacité (impériale):
43,5 gal
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 10456532
Marque: 3M™ 7000088324
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tampons de taille pratique permettent à l’utilisateur de propager rapidement les sorbants sur et sur le chemin d’un déversement. Les tampons absorbants de pétrole 3M™ sont dotés d’une conception à profil bas pour un placement facile dans des zones serrées.
  • Pour une utilisation dans des applications de sorbants à huile uniquement
  • Peut être utilisé sur la surface de travail en prévision d’un déversement
  • Idéal pour une utilisation sous les quais, dans les eaux peu profondes, les rivages rocailleux, les marais et les plages
  • 3M — Réf. catalogue : HP156, 3M — Réf. catalogue : T151
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Capacité (impériale) 43,5 gal
Capacité (métrique) 164,66 L
Type Tampon de sorbant pour pétrole
À utiliser avec (application) Le tampon peut être utilisé sur une surface de travail en prévision d’un déversement ou comme lingette
Modèle T151
Dimensions (L x l) 48,2 x 43,18 cm (19 x 17 in)
Longueur (impériale) 19 in
Longueur (métrique) 48,2 cm
Largeur (impériale) 17 in
Largeur (métrique) 43,18 cm