Learn More
Solution électrolytique KCl 3M, Hamilton™
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
500mL
Description
- Aide à modifier les valeurs de tampon au fil du temps
Spécification
Spécification
| Concentration | 3 M |
| À utiliser avec (équipement) | Électrode KCL |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 ml |
| Type de solution | Électrolyte |