Learn More
3M™ Pièces et accessoires pour masque respiratoire complet série 7800
Click to view available options
Type de produit:
Soupape d’inhalation
Vanne d’expiration
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Description
- Les pièces de rechange prolongent la durée de vie de l’appareil respiratoire
- Les accessoires augmentent la polyvalence
- Réf. 3M : 7282, 7283, 7884, 7893S et 7894
Spécification
Spécification
| Type de produit | Vanne d’expiration |
| À utiliser avec (application) | Broyage, soudage |
| À utiliser avec (équipement) | Masque respiratoire complet 3M 7800S |
| Modèle | 7283 |
| Dimensions (L x l x H) | 7,4 x 6,4 x 4 po (18,7 x 16,2 x 10,1 cm) |
| Longueur (impériale) | 7,4 po |
| Longueur (métrique) | 18,7 cm |
| Largeur (impériale) | 6,4 po |
| Largeur (métrique) | 16,2 cm |
| Hauteur (impériale) | 4 in |
| Afficher plus |