Learn More
3M™ Pièces et accessoires pour masque respiratoire complet série 7800
Code produit. 15769767
Click to view available options
Type de produit:
Soupape d’inhalation
Vanne d’expiration
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 15769767
Marque: 3M™ 7000051841
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
À utiliser avec les demi-masques et masques respiratoires 3M™ série 7000
  • Les pièces de rechange prolongent la durée de vie de l’appareil respiratoire
  • Les accessoires augmentent la polyvalence
  • Réf. 3M : 7282, 7283, 7884, 7893S et 7894
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Soupape d’inhalation
À utiliser avec (application) Broyage, soudage
À utiliser avec (équipement) Appareil respiratoire à masque facial intégral 7800S
Modèle 7282