Learn More
3M™ Surchaussures de protection jetables
Click to view available options
:
Bleu
Description
Les surbottes 3M™ sont des housses de protection fiables et jetables pour bottes, conçues pour protéger les vêtements contre les éclaboussures légères de liquides et les poussières dangereuses. Offertes comme accessoire, les surbottes sont fabriquées à partir d’un matériau laminé microporeux ayant reçu un traitement anti-statique.
- Elles sont conçues avec des attaches et des élastiques au niveau du mollet pour garantir un bon ajustement
- Design unique unisexe
- Catalogue 3M n° 402
Spécification
Spécification
| Dimensions | Universal |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Oui |
| Type de bouchon | Élastique |
| Modèle | 402 |
| À utiliser avec (application) | Idéales pour assurer une protection de base permettant de protéger les chaussures contre les éclaboussures légères de liquides et les poussières dangereuses, ainsi que pour le montage, le nettoyage et le fonctionnement de machines |
| Résistance | Liquides et particules sèches, Fluid |
| Type de produit | Surbottes |