Learn More
3M™ Combinaison de protection 4570 grise Code produit.: 15739847
Expédition estimée: 15-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
3M™ Combinaison de protection 4570 grise
Code produit. 15739847
S
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Code produit. 15739847
Marque: 3M™ 7000089687
Expédition estimée: 15-07-2025
La combinaison de protection 4570 aide à protéger contre une gamme de jets et de pulvérisations de produits chimiques, et a été certifiée aux niveaux de protection de type 3/4/5/6.
La combinaison de protection 3M™ 4570 offre de bonnes résistances chimique et mécanique aux travailleurs dans les environnements exposés aux produits chimiques. La combinaison protège contre les poussières dangereuses (type 5), les éclaboussures légères de liquides (type 6), les pulvérisations de liquides à basse pression (type 4) et les jets de liquides à haute pression (type 3). Elle est également certifiée pour fournir une protection contre les particules radioactives (normes EN 1073-2 - et EN 14126). Cette combinaison réalise les performances de classe les plus élevées pour les tests de la norme EN 14126 et passe avec succès les tests ASTM F1670 et F1671 permettant de contribuer à la protection contre les contaminants biologiques.
  • Un vêtement de protection polyvalent pour de nombreuses applications
  • La combinaison de protection protège contre un éventail de jets et de pulvérisations de produits chimiques
  • Le tissu robuste doté d’une couche interne douce traitée anti-statique offre une bonne protection et un grand confort
  • Les coutures cousues sont scellées à l’aide d’un ruban de protection chimique à 5 couches
  • Les deux rabats créent une double étanchéité, ce qui assure une protection supplémentaire
  • Les larges passe-pouces et les tirettes de fermeture éclair assurent un grand confort même en portant des gants
  • Manchettes en polyester tricoté pour assurer un grand confort à l’utilisateur
  • Anti-statique, à faible peluchage, microporeuse
  • Élastique autour de la tête pour garantir un bon ajustement
  • Élastique autour du visage pour garantir un bon ajustement
  • Élastique au niveau du mollet offrant une fermeture autour de la partie haute des chaussures pour assurer une protection contre les contaminants
  • Élastique autour des chevilles pour garantir une protection contre les contaminants et un meilleur ajustement
  • Taille universelle avec attaches pour offrir un bon ajustement à un large éventail d’utilisateurs
  • Légère et confortable à porter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions S
Matériau Polyéthylène
Couleur Gris
Type de manchette Élastique
Type de bouchon Fermeture à glissière avant avec double rabat tempête
Type de couture Ruban adhésif
Nbre de poches Aucun
  • 3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Product Content Correction
    Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
    Product Title
    3M™ Combinaison de protection 4570 grise >