Learn More
3M™ Demi-masque réutilisable série 6000
Associent les fonctionnalités des masques respiratoires réutilisables et jetables pour offrir une protection efficace. Les demi-masques respiratoires 3M™ série 6000 sont économiques, à faible maintenance, simples à manipuler et extrêmement légers.
Marque: 3M™ 7000146849
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.16200kg
Alert:
En raison d’une forte augmentation de la demande, le délai de livraison de cet article peut être supérieur au délai indiqué
Description
Combines features of both reusable and disposable respirators to provide effective protection. 3M™ Half Face Mask Respirator 6000 Series are economical, low-maintenance, simple-to-handle, and extremely lightweight.
Les demi-masques réutilisables sont économiques, simples à manipuler, extrêmement légers et demandent peu d’entretien. Utilisation possible avec les systèmes à adduction d’air 3M™ pour encore plus de confort et de flexibilité.- Le système de raccordement à baïonnette permet la connexion à une large gamme de filtres légers doubles destinés à assurer une protection contre les gaz, vapeurs et particules
- La conception de double filtre offre une plus faible résistance respiratoire
- Réf. 3M : 6100, 6200, 6200Q, 6300 et 6300Q
Compliance
NIOSH approved under 42 CFR 84 standard for use against a variety of respiratory hazards when used as designed with appropriate cartridges and filters; in Canada, CSA standard Z94.4 and applicable local government requirements must be met for approval.
Spécification
EN 140:1998 | |
Baïonnette | |
Élastomère thermoplastique | |
L | |
Cartouche série 6000, filtre série 2000, 2200, 7000 ou 5000 ou système à double arrivée d’air | |
6300 |
NIOSH 42 CFR Part 84 | |
Gray | |
Demi-masque respiratoire | |
Assemblage, nettoyage, démolition, entretien des installations, broyage, fonctionnement de machines, peinture, ponçage, soudage | |
Sachet de rangement refermable | |
4-point |